Läs mer
Ruthenium, 5% på aluminiumoxidpulver, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4408155
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11301828
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011749.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Hydrering av alifatiska karbonyler och aromatiska ringar, speciellt skrymmande molekyler.
Hydrering av alifatiska karbonyler och aromatiska ringar, speciellt skrymmande molekyler. Rutenium på aluminiumoxid-katalysator spelar en viktig roll för kopparfria sonogashira-kopplingsreaktioner. Det är likaledes en användbar katalysator för racemisering av sekundära alkoholer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-18-8
Molekylformel Ru
Molekylvikt (g/mol) 101.07
MDL-nummer MFCD00011207 MFCD03458417
InChI-nyckel KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon
PubChem CID 23950
ChEBI CHEBI:30682
IUPAC-namn rutenium
LEDER [Ru]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ruthenium
Utseende Dark powder
Kvantitet 5 g
Odör Odorless
Form Pulver
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.