Läs mer
Rutenium för AAS 1g/L HCl-matris, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12983205 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12983205 500 mL 500ml
12973205 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12983205 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer B 048 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4125.00 SEK
    2881.37 SEK / 500ml
    Save 1243.63 SEK
    30% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-01-2027
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Kemiska identifierare
CAS 7440-18-8
Molekylformel Ru
Molekylvikt (g/mol) 101.07
MDL-nummer MFCD00011207 MFCD03458417
InChI-nyckel KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23950
ChEBI CHEBI:30682
IUPAC-namn rutenium
LEDER [Ru]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ruthenium
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Koncentration 1 g/L ±0,002 g/L
Typ Flam enelementsstandardlösning
Lösningsmedel eller matris 5% HCl
Kvantitet 500 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Single-element Standard Solution for AAS. Ruthenium (Ru) 1000mg/l in HCl 5%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.