Läs mer
Rutheniumkuber, 6 mm (0,24 tum) kvadratiska, 99,9 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15456955
Change view
Kvantitet:
1 Pc.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15456955 1 Pc. Varje
1 options
Produktkod. 15456955 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045484.KF
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
CAS: 7440-18-8 | Ru | 101,07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ruthenium cubes
Namnnotering 6 mm (0,24 tum) kvadrat
CAS 7440-18-8
Kvantitet 1 Pc.
Odör Luktfritt
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Molekylformel Ru
MDL-nummer MFCD00011207 MFCD03458417
Synonym on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon
InChI-nyckel KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Ru]
IUPAC-namn rutenium
Molekylvikt (g/mol) 101.07
PubChem CID 23950
ChEBI CHEBI:30682
Procent renhet 99.9%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.