Läs mer
Ruthenium(III) 2,4-pentanedionate, Ru 24% min
Produktkod. 11300729
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11300729 1 g 1g
11310729 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11300729 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010568.03
Request Bulk or Custom Format
For Hydrogenation | CAS: 14284-93-6 | C15H21O6Ru | 398.40 g/mol
Prekursor för framställning av andra föreningar av rutenium. Ruthenium(III) 2,4-pentandionat används som en återvinningsbar katalysator för vissa organiska omvandlingar som acetylering av fenoler, alkoholer och aminer under rena förhållanden. Den används också som en homogen katalysator, till exempel vid hydrolys av natriumborhydrid och regiospecifik tritering av aromatiska karboxylsyror. Det används också som en katalysator för enantioselektiv hydrering av syror som arylakrylsyra och arylpropensyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14284-93-6
Molekylformel C15H21O6Ru
Molekylvikt (g/mol) 398.40
MDL-nummer MFCD00000030
InChI-nyckel RTZYCRSRNSTRGC-LNTINUHCSA-K
Synonym ruthenium acetylacetonate, ruthenium iii acetylacetonate, acetylacetone ruthenium iii salt, tris 2,4-pentanedionato ruthenium iii, tris pentane-2,4-dionato-o,o' ruthenium, ruthenium, tris 2,4-pentanedionato-o,o'-, oc-6-11, ruthenium, tris 2,4-pentanedionato-kappao,kappao'-, oc-6-11, ruthenium, tris 2,4-pentanedionato-8ci, z-4-oxopent-2-en-2-olate; ruthenium 3+
PubChem CID 5488829
LEDER [Ru+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ruthenium(III) 2, 4-pentanedionate
Smältpunkt 260°C (decomposition)
Namnnotering Ru 24% min.
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in most organic solvents such as acetone,chlorinated hydrocarbons,alcohols,cyclohexane and benzene. Insoluble in water.
IUPAC-namn (Z)-4-oxopent-2-en-2-olat;rutenium(3+)
Formel vikt 398.4
Utseende Red crystals
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.