Läs mer
Ruthenium(III)bromidhydrat, Ru 25% min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11337477
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11337477 1 g 1g
11347477 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11337477 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012628.03
Request Bulk or Custom Format
Oxidation
Ruthenium(III)bromidhydrat används som katalysator vid kemisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 314075-07-5
Molekylformel Br3H2ORu
Molekylvikt (g/mol) 358.80
MDL-nummer MFCD00016314
InChI-nyckel PMMMCGISKBNZES-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn tribromoruteniumhydrat
LEDER O.Br[Ru](Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ruthenium(III) bromide hydrate
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3260
Löslighetsinformation Soluble in alcohol
Formel vikt 340.78 (Anhydrous)
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Ru 25% min.
Odör Characteristic
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.