Läs mer
Ruthenium(III) bromidhydrat, Ru 25% min
Produktkod. 11347477
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11347477 5 g 5g
11337477 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11347477 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012628.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
Oxidation | CAS: 314075-07-5 | Br3H2ORu | 358,80 g/mol
Ruthenium(III)bromidhydrat används som katalysator vid kemisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 314075-07-5
MDL-nummer MFCD00016314
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ruthenium(III) bromide hydrate
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 5 g
Odör Kännetecken
Känslighet Hygroskopisk
UN-nummer UN3260
Löslighetsinformation Löslig i alkohol
Formel vikt 340,78 (Vattenfattig)
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Ru 25% min.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.