Läs mer
Ruthenium(III)bromidhydrat, Ru 25% min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7049060
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11337477
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012628.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Oxidation
Ruthenium(III)bromidhydrat används som katalysator vid kemisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 314075-07-5
Molekylformel Br3H2ORu
Molekylvikt (g/mol) 358.80
MDL-nummer MFCD00016314
InChI-nyckel PMMMCGISKBNZES-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn tribromoruteniumhydrat
LEDER O.Br[Ru](Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ruthenium(III) bromide hydrate
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3260
Löslighetsinformation Soluble in alcohol
Formel vikt 340.78 (Anhydrous)
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Ru 25% min.
Odör Characteristic
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.