Läs mer
Ruthenium(III)bromid, Ru 29% min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11351848
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11351848 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11351848 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011807.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ruthenium(III)bromid används i kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14014-88-1
MDL-nummer MFCD00016314
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ruthenium(III) bromide
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3260
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 340.78
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Ru 29% min.
Odör Characteristic
Känslighet Hygroscopic
Densitet 5.30 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.