Läs mer
Ruthenium(III) chloride, anhydrous, Ru 47.7% min
Produktkod. 15452897
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15452897 10 g 10g
15442897 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15452897 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 047182.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10049-08-8
Rutenium(III)klorid används i stor utsträckning som utgångsmaterial för ruteniumkomplex. Det fungerar som en katalysator som används vid oxidativ cyklisering av 1,7-diener till oxepandioler. Det används vid hydroxylering av tertiära kolväten i kombination av perjodat eller bromat. Det är involverat som en katalysator i syntesen av 2,3-pyridindikarboxylsyra-13C3, 15N, där den omärkta analogen är en hämmare av glukossyntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10049-08-8
MDL-nummer MFCD00011208
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ruthenium(III) chloride
Smältpunkt >500°C (decomposition)
Namnnotering Anhydrous
Färg Svart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Linjär formel RuCl3
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,8302
Formel vikt 207.43
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Ru 47.7% min
Odör Pungent
Känslighet Hygroscopic
Densitet 3.110 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.