Läs mer
Ruthenium(III) chloride hydrate, 99.9% (PGM basis), Ru 38% min
Produktkod. 11391678
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11391678 50 g 50g
11371678 2 g 2g
11381678 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11391678 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011043.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14898-67-0 | Cl3Ru | 207.42 g/mol
Oxidation. Rutenium(III)kloridhydrat används som katalysator för alkynfunktionalisering och oxidationsreaktioner. Det används som viktiga råmaterial för framställning av olika ruteniumbaserade katalysatorer, inklusive Grubbs katalysatorer. Den används vid framställning av nanopartikelformig rutenium-aluminiumoxihydroxidkatalysator, som är effektiv för dehydrering av alkoholer till motsvarande aldehyder. Det är också involverat i syntesen av 2-etyl-3-metylkinoliner från primära aromatiska aminer och triallylamin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14898-67-0
Molekylformel Cl3Ru
Molekylvikt (g/mol) 207.42
MDL-nummer MFCD00149844
InChI-nyckel YBCAZPLXEGKKFM-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn rutenium(3+)triklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ruthenium(III) chloride hydrate
Smältpunkt 100°dec
Namnnotering PGM basis, Ru 38% min.
Fysisk form Crystalline Soluble
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 99.9%
Löslighetsinformation Very soluble in water. Soluble in alcohol,acetone.
Formel vikt 207.43 (Anhydrous)
Odör Pungent
Känslighet Hygroscopic
Utseende Black crystalline or powder
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.