Läs mer
Ruthenium(III) chloride hydrate, Premion™, 99.99% (metals basis)
Produktkod. 11309548
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
Produktkod. 11309548
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043364.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 14898-67-0 | Cl3Ru | 207.42 g/mol
Rutenium(III)kloridhydrat används som utgångsmaterial inom ruteniumkemin. Det fungerar som en föregångare till många ruteniumföreningar, som finner tillämpning som katalysatorer vid asymmetrisk hydrering och alkenmetates. Den fungerar som en katalysator vid framställning av 2-etyl-3-metylkinoliner från primära aromatiska aminer och triallylamin. Vidare används den vid framställning av nanopartikelformig rutenium-aluminiumoxihydroxidkatalysator för effektiv dehydrering av arylmetylalkoholer till motsvarande aldehyder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14898-67-0
Molekylformel Cl3Ru
Molekylvikt (g/mol) 207.42
MDL-nummer MFCD00149844
InChI-nyckel YBCAZPLXEGKKFM-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn rutenium(3+)triklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ruthenium (III) chloride hydrate
Smältpunkt 100°C (decomposition)
Färg Svart
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,8302
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 207.43 (Anhydrous)
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Premion
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.