Learn More
Ruthenium(III) chloride oxide, ammoniated
Description
Mikroskopisk fläck Rutenium(III)kloridoxid, ammonierad används som reagens på växtmaterial för färgning av pektin, gummi, djurvävnader och bakterier. Det används också inom histologi för att färga aldehydfixerade mukopolysackarider. Vidare fungerar det som ett farmakologiskt verktyg för att studera specifika cellulära mekanismer. Det fungerar som en hämmare av mitokondriell kalciumuniporter. Dessutom är det involverat i att minska luftvägsinflammation uppstår av pepparspray.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Ruthenium(III) chloride oxide |
| Smältpunkt | >500°C (decomposition) |
| Namnnotering | Ammoniated |
| Färg | Rött |
| Fysisk form | Kristallin |
| Kvantitet | 1 g |
| Linjär formel | [(NH3)5RuORu(NH3)4ORu(NH3)5]Cl6 |
| Merck Index | 14,8300 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water and ammonium hydroxide. |
| Formel vikt | 786.35 |
| Show More |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.