Läs mer
Ruthenium(III) chloride oxide, ammoniated
Produktkod. p-7048869
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11341848
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011806.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mikroskopisk fläck
Mikroskopisk fläck Rutenium(III)kloridoxid, ammonierad används som reagens på växtmaterial för färgning av pektin, gummi, djurvävnader och bakterier. Det används också inom histologi för att färga aldehydfixerade mukopolysackarider. Vidare fungerar det som ett farmakologiskt verktyg för att studera specifika cellulära mekanismer. Det fungerar som en hämmare av mitokondriell kalciumuniporter. Dessutom är det involverat i att minska luftvägsinflammation uppstår av pepparspray.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 11103-72-3
Molekylformel Cl6H46N14O2Ru3
Molekylvikt (g/mol) 790.374
MDL-nummer MFCD00011479
InChI-nyckel JQJSTVUROJELSR-UHFFFAOYSA-H
Synonym 6cl.o2ru3.14nh3, ruthenium red, technical grade, degrees +/->> aeno>> ie, azane;ruthenium 2+ ;hexachloride;dihydrate, ruthenium red, for microscopy calc. on dry substance, at, ruthenium red, for microscopy calc. on dry basis, at, triruthenoxane-1,1,3,3,5,5-hexakis ylium tetradecaamine hexachloride
PubChem CID 16218584
IUPAC-namn azan;rutenium(2+);hexaklorid;dihydrat
LEDER N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+2].[Ru+2].[Ru+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ruthenium(III) chloride oxide
Smältpunkt >500°C (decomposition)
Namnnotering Ammoniated
Färg Rött
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 g
Linjär formel [(NH3)5RuORu(NH3)4ORu(NH3)5]Cl6
Merck Index 14,8300
Löslighetsinformation Soluble in water and ammonium hydroxide.
Formel vikt 786.35
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) ≥34.8% Ruthenium
Odör Odorless
Densitet 3.110 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.