Läs mer
Rutenium(III)nitrosylacetat, Premion™ , 99,99 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11335737
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11335737
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043435.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ru(NO)(OOCCH3)3
Ruthenium(III)nitrosylacetat används för att tillverka tunnfilmstransistorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylformel Ru(NO)(OOCCH3)3
MDL-nummer MFCD02684507
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ruthenium (III) nitrosylacetate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 308.18
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Premion
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.