Läs mer
Ruthenium(III) nitrosylchloride hydrate
Produktkod. 11314748
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11314748 1 g 1g
11324748 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11314748 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043089.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 32535-76-5 | Cl3NORu | 237.42 g/mol
Används som katalysator. Som en prekursor till andra föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32535-76-5
Molekylformel Cl3NORu
Molekylvikt (g/mol) 237.42
MDL-nummer MFCD00049765
InChI-nyckel XTHALOZYNGMAKY-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn triklor(nitroso)ruteniumtris(ylium)
LEDER Cl[Ru+3](Cl)(Cl)N=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ruthenium (III) nitrosylchloride hydrate
Smältpunkt 180°C (decomposition)
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 237.44 (Anhydrous)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.