Läs mer
Ruthenium(III) nitrosylnitrate, Ru 31.3% min
Produktkod. 11366558
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11366558 1 g 1g
11346558 5 g 5g
11356558 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11366558 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012175.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 34513-98-9 | N4O10Ru
Rutenium(III)nitrosylnitrat används som katalysator i olika reaktioner, nämligen hydrering, karbonylering, hydrosilylering, hydroformylering, CX-koppling (t.ex. Heck, Suzuki, Stille ) och kirala katalysreaktioner. Det används också vid tillverkning av tjockfilmsmotstånd.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34513-98-9
Molekylformel N4O10Ru
MDL-nummer MFCD00016313
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ruthenium(III) nitrosylnitrate
Smältpunkt (decomposition)
Färg Röd till brun
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 g
Analysprocentintervall Ru 31.3% min.
Löslighetsinformation Miscible with cold water.
Formel vikt 317.09
Odör Odorless
Utseende Red-brown crystals
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.