Läs mer
Rutenium(III)nitrosylnitratlösning, Ru 1,5 % vikt/volym, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11357477
Change view
Kvantitet:
50 mL
250 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11357477 50 mL 50ml
11367477 250 mL 250ml
11480300 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11357477 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012630.AD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 34513-98-9
Rutenium(III)nitrosylnitrat används som katalysator i olika reaktioner, nämligen hydrering, karbonylering, hydrosilylering, hydroformylering, CX-koppling (t.ex. Heck, Suzuki, Stille ) och kirala katalysreaktioner. Det används också vid tillverkning av tjockfilmsmotstånd.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34513-98-9
MDL-nummer MFCD00016313
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ruthenium(III) nitrosylnitrate solution
Färg Röd till brun
Linjär formel Ru(NO)(NO3)3
UN-nummer UN3093
Koncentration Ru 1.5% w/v
Densitet 1.07 g/mL
Löslighetsinformation Miscible with cold water.
Formel vikt 317.09
Odör Acidic
Kvantitet 50 mL
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.