Läs mer
Ruthenium(IV) oxide, 99.5+%, anhydrous
Produktkod. 10647352 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10647352 5 g Glasflaska 5g
10523771 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10647352 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 218340050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12036-10-1 | O2Ru | 133.07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12036-10-1
Molekylformel O2Ru
Molekylvikt (g/mol) 133.07
MDL-nummer MFCD00011210
InChI-nyckel WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N
Synonym ruthenium dioxide, ruthenium iv oxide, ruthenium oxide, ruthenium oxide ruo2, rutheniumoxide ruo2, ruthenium iv dioxide, ruo2, acmc-1brve, ruthenium iv oxide anhydrous
PubChem CID 82848
IUPAC-namn dioxortenium
LEDER O=[Ru]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ruthenium(IV) oxide
Namnnotering 99.5+%
Färg Svart
Fysisk form Fint pulver
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99.5+%
Linjär formel RuO2
Fieser 12,428; 14,272; 15,281
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 133.07
Procent renhet ≥99.5%
Förpackning Glasflaska
Densitet 6.97, 6.9700g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.