Läs mer
Ruthenium(IV) oxide, anhydrous, 99.9%
Produktkod. 11499752
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11499752 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11499752 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10816.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12036-10-1 | O2Ru | 133.07 g/mol
Den mest använda syrekatalysatorn är rutenium(IV)oxid. Det appliceras som ett elektrokemiskt superkondensatormaterial och det har hög kapacitet att lagra laddning. RuO 2 används som katalysator i Deacon-processen som producerar klor genom oxidation av väteklorid. På grund av den höga laddningsöverföringsförmågan används den som aktivt material i superkondensatorer. Dispersionsegenskapen hos RuO 2 används för att öka kapacitansen hos nanokompositelektrodmaterial för superkondensatorer. RuO 2 används i stor utsträckning för beläggning av titananoder, och som katalysator och dopningsmedel, för användning vid avlägsnande av vätesulfid från oljeraffinaderier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Appliceras som ett elektrokemiskt superkondensatormaterial, har hög kapacitet att lagra laddning.
  • Används som katalysator i Deacon-processen som producerar klor genom oxidation av väteklorid. På grund av den höga laddningsöverföringsförmågan, används som aktivt material i superkondensatorer.
  • Dispersionsegenskapen hos RuO2 ; används för att öka kapacitansen hos nanokompositelektrodmaterial för superkondensatorer
  • Används i stor utsträckning för beläggning av titananoder, och som katalysator och dopningsmedel, för användning vid avlägsnande av vätesulfid från oljeraffinaderier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 1200°C (sublimation)
Kemiskt namn eller material Ruthenium (IV) oxide
CAS 12036-10-1
Färg Svart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Molekylformel O2Ru
MDL-nummer MFCD00011210
UN-nummer UN1479
Synonym ruthenium dioxide, ruthenium iv oxide, ruthenium oxide, ruthenium oxide ruo2, rutheniumoxide ruo2, ruthenium iv dioxide, ruo2, acmc-1brve, ruthenium iv oxide anhydrous
Löslighetsinformation Not soluble in water
InChI-nyckel WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=[Ru]=O
IUPAC-namn dioxortenium
Molekylvikt (g/mol) 133.07
PubChem CID 82848
Formel vikt 133.07
Procent renhet 99.9% (metals basis)
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 6.97 g/cm³ at 20°C
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.