Läs mer
Rutenium(IV)oxid, vattenfri, Premion™ , 99,95 % (metallbas), Ru 75,2 % min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11391838
Kvantitet:
0.5 g
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
10g
2g
Produktkod. 11391838
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011804.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12036-10-1 | O2Ru | 133.07 g/mol
Den mest använda syrekatalysatorn är rutenium(IV)oxid. Det appliceras som ett elektrokemiskt superkondensatormaterial och det har hög kapacitet att lagra laddning. RuO 2 används som katalysator i Deacon-processen som producerar klor genom oxidation av väteklorid. På grund av den höga laddningsöverföringsförmågan används den som aktivt material i superkondensatorer. Dispersionsegenskapen hos RuO2 används för att öka kapacitansen hos nanokompositelektrodmaterial för superkondensatorer. RuO2 används i stor utsträckning för beläggning av titananoder, och som katalysator och dopningsmedel, för användning vid avlägsnande av vätesulfid från oljeraffinaderier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12036-10-1
Molekylformel O2Ru
Molekylvikt (g/mol) 133.07
MDL-nummer MFCD00011210
InChI-nyckel WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N
Synonym ruthenium dioxide, ruthenium iv oxide, ruthenium oxide, ruthenium oxide ruo2, rutheniumoxide ruo2, ruthenium iv dioxide, ruo2, acmc-1brve, ruthenium iv oxide anhydrous
PubChem CID 82848
IUPAC-namn dioxortenium
LEDER O=[Ru]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ruthenium(IV) oxide, anhydrous
Smältpunkt 1200° (sublimation)
Namnnotering Ru 75.2% min.
Färg Svart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2 g
Analysprocentintervall 99.95% (metals basis)
Löslighetsinformation Insoluble in water,and acids. Soluble in fused alkali.
Formel vikt 133.07
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Utseende Black powder
Densitet 6.97 g/cm3 at 20°C
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ruthenium(IV) oxide, anhydrous
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Ruthenium oxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.