Läs mer
Ruthenium(IV) oxide, Electronic Grade, Premion™, 99.95% (metals basis), Ru typically 74%
Produktkod. 11393898
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11393898 10 g 10g
11313908 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11393898 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040336.09
Request Bulk or Custom Format
For Semiconductor Industry Use For the Manufacture of Resistor Pastes | CAS: 12036-10-1 | O2Ru | 133.07 g/mol
Den mest använda syrekatalysatorn är rutenium(IV)oxid. Det appliceras som ett elektrokemiskt superkondensatormaterial och det har hög kapacitet att lagra laddning. RuO 2 används som katalysator i Deacon-processen som producerar klor genom oxidation av väteklorid. På grund av den höga laddningsöverföringsförmågan används den som aktivt material i superkondensatorer. Dispersionsegenskapen hos RuO 2 används för att öka kapacitansen hos nanokompositelektrodmaterial för superkondensatorer. Det används i stor utsträckning för beläggning av titananoder, och som katalysator och dopningsmedel, för användning vid avlägsnande av vätesulfid från oljeraffinaderier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12036-10-1
Molekylformel O2Ru
Molekylvikt (g/mol) 133.07
MDL-nummer MFCD00011210
InChI-nyckel WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N
Synonym ruthenium dioxide, ruthenium iv oxide, ruthenium oxide, ruthenium oxide ruo2, rutheniumoxide ruo2, ruthenium iv dioxide, ruo2, acmc-1brve, ruthenium iv oxide anhydrous
PubChem CID 82848
IUPAC-namn dioxortenium
LEDER O=[Ru]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ruthenium(IV) oxide
Smältpunkt 1200° (sublimation)
Färg Svart
Fysisk form Sub-micron Powder
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 99.95% (metals basis)
Löslighetsinformation Insoluble in water,acids. Soluble in fused alkalis.
Formel vikt 133.07
Kvalitet Elektronisk
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Utseende Black powder
Densitet 6.97
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.