Läs mer
Ruthenium(IV) oxide hydrate, > 54% Ru
Produktkod. 10276920 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10276920 1 g Glasflaska 1g
10582791 5 g Glasflaska 5g
10741994 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10276920 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 197430010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 32740-79-7 | O2Ru | 133.07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32740-79-7
Molekylformel O2Ru
Molekylvikt (g/mol) 133.07
MDL-nummer MFCD00149846
InChI-nyckel WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn dioxortenium
LEDER O=[Ru]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ruthenium(IV) oxide hydrate
Namnnotering >54% Ru
Färg Svart
Fysisk form Fint pulver
Kvantitet 1 g
Linjär formel RuO2·xH2O
Fieser 01,984; 14,272; 04,108; 05,161
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 133.07
Procent renhet >54% (Ru)
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.