Läs mer
Ruthenium(IV)oxidhydrat, Premion™ , 99,99 % (metallbas), Ru 54-60 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11335687
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11335687 1 g 1g
11315687 5 g 5g
11325687 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11335687 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043403.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 32740-79-7 | O2Ru | 133.07 g/mol
Kemisk katalysator, viktigt material för att producera motstånd och kondensator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32740-79-7
Molekylformel O2Ru
Molekylvikt (g/mol) 133.07
MDL-nummer MFCD00149846
InChI-nyckel WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn dioxortenium
LEDER O=[Ru]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ruthenium (IV) oxide hydrate
Smältpunkt 1200°C (sublimation)
Färg Svart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN1479
Löslighetsinformation It is soluble in fused alkalis. It is insoluble in water.
Formel vikt 133.07 (Anhydrous)
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Premion
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Ru 54 to 60%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.