Läs mer
Ruthenium(IV) oxide hydrate, Ru 54% min
Produktkod. 11371838
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11371838 1 g 1g
11351838 5 g 5g
11361838 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11371838 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011803.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 32740-79-7 | O2Ru | 133.07 g/mol
Oxidation Rutenium(IV)oxidhydrat används som utgångsmaterial för framställning av ruteniumtetraoxid genom oxidation. Det används också för beläggning av titananoder och för beredning av motstånd. Det är ett aktivt material i superkondensator på grund av dess höga laddningsöverföringsförmåga.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32740-79-7
Molekylformel O2Ru
Molekylvikt (g/mol) 133.07
MDL-nummer MFCD00149846
InChI-nyckel WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn dioxortenium
LEDER O=[Ru]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ruthenium(IV) oxide hydrate
Smältpunkt 1200° (sublimation)
Färg Svart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Analysprocentintervall Ru 54% min.
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in HClInsoluble in water.
Formel vikt 133.07 (Anhydrous)
Odör Odorless
Utseende Black powder
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.