Läs mer
Ruthenium(IV) oxide hydrate, Ru 54% min
Beskrivning
Oxidation Rutenium(IV)oxidhydrat används som utgångsmaterial för framställning av ruteniumtetraoxid genom oxidation. Det används också för beläggning av titananoder och för beredning av motstånd. Det är ett aktivt material i superkondensator på grund av dess höga laddningsöverföringsförmåga.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ruthenium(IV) oxide hydrate |
| Smältpunkt | 1200° (sublimation) |
| Färg | Svart |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 1 g |
| Analysprocentintervall | Ru 54% min. |
| Löslighetsinformation | Insoluble in water. Soluble in HClInsoluble in water. |
| Formel vikt | 133.07 (Anhydrous) |
| Odör | Odorless |
| Utseende | Black powder |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.