Läs mer
Ruthenium(IV) Oxide Hydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ruthenium(IV) Oxide Hydrate |
| CAS | 32740-79-7 |
| Kvantitet | 1 g |
| Molekylformel | O2Ru . X(H2O) |
| Synonym | Hydrous Ruthenium Oxide, Ruthenium Dioxide Hydrate |
| InChI formel | InChI=1S/CH2O.2H2O.Ru/c1-2;;;/h1H2;2*1H2; |
| LEDER | O.O.[Ru].C=O |
| IUPAC-namn | formaldehyde;ruthenium;dihydrate |
| Formel vikt | 167.936 |