Läs mer
Ruthenium(IV) sulfide, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11384758
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11384758
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043098.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ruthenium(IV)sulfid används för att framställa sintrade material, som är en halvledare. Den fungerar som en elektrod och har hög katalytisk aktivitet för syreutveckling från vattenlösning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12166-20-0
Molekylformel RuS2
Molekylvikt (g/mol) 165.19
MDL-nummer MFCD00799846
InChI-nyckel XNQLQKWNBPVVGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ruthenium iv sulfide, ruthenium sulfide, bis sulfanylidene ruthenium, dithioxoruthenium, ruthenium disulphide, disulfanylideneruthenium
PubChem CID 82958
LEDER S=[Ru]=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ruthenium (IV) sulfide
Fysisk form Powder
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (metals basis)
UN-nummer UN3178
IUPAC-namn disulfanylideneruthenium
Formel vikt 165.19
Procent renhet 99.9%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.