Läs mer
Ruthenium på kol, TRC
Produktkod. 30409802
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30409802 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30409802 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR7018102.5G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ruthenium
CAS 7440-18-8
Kvantitet 2.5 g
Molekylformel Ru
Synonym Ru
InChI formel InChI=1S/Ru
LEDER [Ru]
IUPAC-namn ruthenium
Molekylvikt (g/mol) 101.07
Formel vikt 101.9043