Läs mer
Ruthenium på kol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ruthenium |
| CAS | 7440-18-8 |
| Kvantitet | 1 g |
| Molekylformel | Ru |
| Synonym | Ru |
| InChI formel | InChI=1S/Ru |
| LEDER | [Ru] |
| IUPAC-namn | ruthenium |
| Molekylvikt (g/mol) | 101.07 |
| Formel vikt | 101.9043 |