Läs mer
Ruthenium på kol, TRC
Produktkod. 30415491
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30415491 10 g
1 options
Produktkod. 30415491 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR70181010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ruthenium
CAS 7440-18-8
Kvantitet 10 g
Molekylformel Ru
Synonym Ru
InChI formel InChI=1S/Ru
LEDER [Ru]
IUPAC-namn ruthenium
Molekylvikt (g/mol) 101.07
Formel vikt 101.9043