Läs mer
Ruthenium pellets, 3-6 mm, 99,95 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15432947
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15432947 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15432947 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 055236.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7440-18-8 | Ru | 101,07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ruthenium pellets
Färg Grå
CAS 7440-18-8
Kvantitet 5 g
Odör Luktfritt
Partikelstorlek 3 till 6 mm
Vikt ≈1,5 till 2,5 g/pellet
Form Pellet
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Molekylformel Ru
MDL-nummer MFCD00011207 MFCD03458417
Synonym on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon
InChI-nyckel KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Ru]
IUPAC-namn rutenium
Molekylvikt (g/mol) 101.07
PubChem CID 23950
ChEBI CHEBI:30682
Procent renhet 99.95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.