Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Ruthenium Red,≥ 85 %, ren
Produktkod. 15529343 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 15529343
Brand: Thermo Scientific Chemicals 279710050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 11103-72-3 | H24Cl6N14O2Ru3 | 786.35 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 11103-72-3
Molekylformel H24Cl6N14O2Ru3
Molekylvikt (g/mol) 786.35
InChI-nyckel JQJSTVUROJELSR-UHFFFAOYSA-H
Synonym 6cl.o2ru3.14nh3, ruthenium red, technical grade, degrees +/->> aeno>> ie, azane;ruthenium 2+ ;hexachloride;dihydrate, ruthenium red, for microscopy calc. on dry substance, at, ruthenium red, for microscopy calc. on dry basis, at, triruthenoxane-1,1,3,3,5,5-hexakis ylium tetradecaamine hexachloride
PubChem CID 16218584
IUPAC-namn azan;rutenium(2+);hexaklorid;dihydrat
LEDER N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+2].[Ru+2].[Ru+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ruthenium Red
Smältpunkt > 500.0°C
Kvantitet 5 g
Linjär formel [(NH3)5RuORu(NH3)4ORu(NH3)5]Cl6
Merck Index 15,8434
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vikt 786.35
Procent renhet ≥85%
Kvalitet Ren
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ruthenium Red
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.