Läs mer
Ruthenium Red (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ruthenium red |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/6ClH.14H3N.2O.3Ru/h6*1H;14*1H3;;;;;/q;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;3*+2/p-6 |
| Formel vikt | 785.8877 |