Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Ruthenium Red tetrahydrat, ren
Produktkod. 10773255 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10773255 5 g Glasflaska 5g
10400091 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10773255 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 191730050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12790-48-6 | Cl6H36N14O6Ru3-14 | 844.29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12790-48-6
Molekylformel Cl6H36N14O6Ru3-14
Molekylvikt (g/mol) 844.29
MDL-nummer MFCD00167176
InChI-nyckel IMVKVBRYNZXYAP-UHFFFAOYSA-H
PubChem CID 108195
IUPAC-namn azanid;syre(2-);rutenium;rutenium(5+);hexaklorid;tetrahydrat
LEDER [NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].[NH2-].O.O.O.O.[O-2].[O-2].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru].[Ru+5].[Ru+5]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ruthenium red tetrahydrate
Namnnotering Pure
Linjär formel [(NH3)5RuORu(NH3)4ORu(NH3)5]Cl6·4H2O
Merck Index 10, 8161
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ammonia
Lambda Max 530 to 536nm
Formel vikt 858.35
Procent renhet 34.6 to 36.1% (ruthenium)
Kvalitet Ren
Molar absorptionskoefficient 8000L/(mole.cm) (lambda min., 0.02g/L H2O)
Förpackning Glasflaska
Färg Lila/röd
Kvantitet 5 g
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.