Läs mer
Ruteniumlösning för ICP/MS 100mg/L HCl-matris, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12977293 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12977293 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 12977293 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S 448 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1060.00 SEK
    737.14 SEK / 100ml
    Save 322.86 SEK
    30% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-01-2027
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ruthenium
Förpackning Flaska
CAS 7440-18-8
Molekylformel Ru
Koncentration 100 mg/L
MDL-nummer MFCD00011207 MFCD03458417
InChI-nyckel KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Ru]
IUPAC-namn rutenium
Lösningsmedel eller matris Väteklorid
Molekylvikt (g/mol) 101.07
PubChem CID 23950
Kvantitet 100 mL
ChEBI CHEBI:30682