Läs mer
Ruteniumlösning för ICP/MS 10mg/L HCl-matris, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12917413 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12917413 100 mL 100ml
12907413 50 mL 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12917413 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S 648 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1025.00 SEK
    710.75 SEK / 100ml
    Save 314.25 SEK
    30% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-01-2027
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Kemiska identifierare
CAS 7440-18-8
Molekylformel Ru
Molekylvikt (g/mol) 101.07
MDL-nummer MFCD00011207 MFCD03458417
InChI-nyckel KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23950
ChEBI CHEBI:30682
IUPAC-namn rutenium
LEDER [Ru]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ruthenium
Förpackning Flaska
Koncentration 10 mg/L
Lösningsmedel eller matris Väteklorid
Kvantitet 100 mL