Läs mer
Ruteniumtetroxid, 0,5% lösning i vatten, stabiliserad, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10258703 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10258703 10 mL Glasflaska 10ml
1 options
Produktkod. 10258703 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 389000100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20427-56-9 | O4Ru | 165.07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ruthenium tetroxide
CAS 20427-56-9, 7732-18-5
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 10 mL
Molekylformel O4Ru
Linjär formel RuO4
MDL-nummer MFCD00074857
Merck Index 15, 8435
Synonym ruthenium tetroxide, ruthenium tetraoxide, unii-97e960g9rp, ruthenium viii oxide, ruthenium oxide ruo4, sodium perruthenate, ruthenium oxide ruo4 , t-4, ruo4, 51429-86-8 tri-hydrochloride salt
InChI-nyckel GJFMDWMEOCWXGJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=[Ru](=O)(=O)=O
IUPAC-namn tetraoxortenium
Molekylvikt (g/mol) 165.07
PubChem CID 119079
Formel vikt 165.07
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.5 % (typically)
Förpackning Glasflaska
Densitet 1, 1.0000g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Välj ett problem
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.