Läs mer
Rutin, 97+%
Produktkod. 10071480 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10071480 5 g Glasflaska 5g
10356970 100 g Plastflaska 100g
10327020 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10071480 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 132390050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    497.42 SEK
    446.65 SEK / 5g
    Save 50.77 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 207671-50-9 | C27H30O16 | 610,52 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 207671-50-9
Molekylformel C27H30O16
Molekylvikt (g/mol) 610.52
MDL-nummer MFCD01319140
InChI-nyckel IKGXIBQEEMLURG-NVPNHPEKSA-N
Synonym rutin, rutoside, phytomelin, quercetin 3-rutinoside, birutan, eldrin, myrticolorin, venoruton, 3-rutinosyl quercetin, bioflavonoid
PubChem CID 5280805
ChEBI CHEBI:28527
IUPAC-namn 2-(3,4-dihydroxifenyl)-5,7-dihydroxi-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxi-6-[[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxi-6-metyloxan-2-yl]-2-oximetyl]-oxikromonan
LEDER C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC3=C(OC4=CC(O)=CC(O)=C4C3=O)C3=CC(O)=C(O)C=C3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rutin hydrate
Namnnotering 97.0-102.0%
Smältpunkt 195,0 °C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 5,5 % till 9,0 % (500 mg, 130 °C, 3 timmar) (vakuum)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97+%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Merck Index 15, 8438
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1g/8l. Andra lösligheter: löslig i alkaliska lösningar, löslig i pyridin och formamid, svagt löslig i alkohol och aceton, praktiskt taget olöslig i kloroform, kol, disulfid och bensen
Formel vikt 664.58
Procent renhet 97+%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.