Läs mer
Rutin Hydrate, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10356970 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
Produktkod. 10356970
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 207671-50-9 | C27H30O16 | 610.52 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 207671-50-9
Molekylformel C27H30O16
Molekylvikt (g/mol) 610.52
MDL-nummer MFCD01319140
InChI-nyckel IKGXIBQEEMLURG-NVPNHPEKSA-N
Synonym rutin, rutoside, phytomelin, quercetin 3-rutinoside, birutan, eldrin, myrticolorin, venoruton, 3-rutinosyl quercetin, bioflavonoid
PubChem CID 5280805
ChEBI CHEBI:28527
IUPAC-namn 2-(3,4-dihydroxifenyl)-5,7-dihydroxi-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxi-6-[[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxi-6-metyloxan-2-yl]-2-oximetyl]-oxikromonan
LEDER C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC3=C(OC4=CC(O)=CC(O)=C4C3=O)C3=CC(O)=C(O)C=C3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rutin hydrate
Namnnotering 97.0-102.0%
Smältpunkt 195.0°C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 5.5 % to 9.0 % (500mg, 130°C, 3 hrs) (vacuum)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97+%
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 100 g
Merck Index 15, 8438
Löslighetsinformation Solubility in water: 1g/8l. Other solubilities: soluble in alkaline solutions,soluble in pyridine and formamide,slightly soluble in alcohol and acetone,practically insoluble in chloroform,carbone,disulfide and benzene
Formel vikt 664.58
Procent renhet 97+%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.