Läs mer
(+)-Rutintrihydrat, 95 %
Produktkod. 11420084
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11420084 500 g 500g
11400084 25 g 25g
11410084 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11420084 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13570.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 250249-75-3 | C27H36O19 | 664,566 g/mol
Rutin är den huvudsakliga mutagena komponenten i rött vin. Det används för aktivering av en mutagen genom behandling av både levermikrosomala enzymer och fekala enzymer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Rutin är den huvudsakliga mutagena komponenten i rött
vin. Det används för att aktivera en mutagen genom behandling av både levermikrosomala enzymer och fekala enzymer.
Löslighet
Löslig i DMSO, aceton, diklormetan eller etylacetat. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 250249-75-3
Molekylformel C27H36O19
Molekylvikt (g/mol) 664.566
MDL-nummer MFCD00149490
InChI-nyckel NLLBWFFSGHKUSY-JPRRWYCFSA-N
Synonym rutoside trihydrate, +-rutin trihydrate, rutin trihydrate, rutin hydrate, unii-rf4n03853g, 2-3,4-dihydroxyphenyl-5,7-dihydroxy-3-2s,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-2r,3r,4r,5r,6s-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy-4h-chromen-4-one trihydrate, rutoside trihydrate ep, rutin hydrate jan, rutin trihydrate hplc, rutin trihydrate, analytical standard
PubChem CID 16218542
IUPAC-namn 2-(3,4-dihydroxifenyl)-5,7-dihydroxi-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxi-6-[[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxi-6-metyloxan-2-yl]-2-oximetyl]-oxikrom-hydrat;
LEDER CC1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3=C(OC4=CC(=CC(=C4C3=O)O)O)C5=CC(=C(C=C5)O)O)O)O)O)O)O)O.O.O.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+)-Rutin trihydrate
Smältpunkt 184 °C (dekomposition)
Kvantitet 500 g
Beilstein 75455
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,3802
Löslighetsinformation Löslig i DMSO, aceton, diklormetan eller etylacetat. Olöslig i vatten.
Optisk rotation +9° (c=0,5 i etanol)
Formel vikt 664,58 (610,52 vattenfattig)
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.