Läs mer
Rutinos heptaacetat, TRC
Produktkod. 30419757
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30419757 50 mg
30411510 5 mg
30411391 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30419757 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR70178850MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 29202-64-0
Molekylformel C26 H36 O17
Molekylvikt (g/mol) 620.55
Synonym 1,2,3,4-tetraacetate-6-O-(2,3,4-tri-O-acetyl-6-deoxy-α-L-mannopyrasonyl)-D-glucopyranose, Heptaacetylrutinose
IUPAC-namn [(2S,3S,4R,5R,6R)-4,5-diacetoxi-2-metyl-6-[[(2R,3R,4S,5R)-3,4,5,6-tetraacetoxytetrahydropyran-2-yl]metoxi]tetrahydropyran-3-yl] acetat
LEDER C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2OC(OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]2OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C
Specifications
Kemiskt namn eller material Rutinose heptaacetate
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C26H36O17/c1-10-19(36-11(2)27)21(38-13(4)29)23(40-15(6)31)25(35-10)34-9-18-20(37-12(3)28)22(39-14(5)30)24(41-16(7)32)26(43-18)42-17(8)33/h10,18-26H,9H2,1-8H3/t10-,18+,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25+,26?/m0/s1
Formel vikt 620.1952