Läs mer
RuvA Antibody (RuvA 12C6) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
1845.00 SEK - 3395.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | RuvA |
|---|---|
| Klona | RuvA 12C6 |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Utspädning | Western Blot 1:100 - 1:2000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, Radioimmunoassay 1:100 - 1:2000 |
| Användningsområden | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Radioimmune Assays (RIA) |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18677247
|
Novus Biologicals
NBP2-50278-0.025ml |
0.025 mL |
1845.00 SEK
0.03ml |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18644497
|
Novus Biologicals
NBP2-50278 |
0.1 mL |
3395.00 SEK
0.10ml |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
RuvA Monoclonal antibody specifically detects RuvA in E. coli samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Radioimmune AssaysSpecifikationer
| RuvA | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Radioimmune Assays (RIA) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Epigenetics | |
| PBS | |
| Ruv A protein from E. Coli | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| RuvA 12C6 | |
| Western Blot 1:100 - 1:2000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, Radioimmunoassay 1:100 - 1:2000 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| E. coli | |
| EC 3.1.22.4, Holliday junction ATP dependent DNA helicase ruvA, Ruv A | |
| IgG1 | |
| Protein A purified |