Läs mer
STEMCELL Technologies Ruxolitinib​
Produktkod. 17190212
Encompass_Preferred
Kvantitet:
1 mg
10 mg
Produktkod. 17190212
Brand: STEMCELL Technologies 73402
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
JAK/STAT pathway inhibitor; Inhibits JAK1 and JAK2
  • Ruxolitinib is an ATP mimic that inhibits all Janus-associated kinase (JAK) family kinases with a preference for JAK-1 and JAK-2 over JAK-3 and TYK2 with IC50 values of 3.3, 2.8, 428 and 19 nM respectively (Verstovsek; Quintás-Cardama et al.)
  • Suppresses erythroid progenitor colony formation from peripheral blood mononuclear cells of polycythemia vera patients with the constitutively active JAK2 V617F mutation
  • Reduces malignant cell proliferation and decreases interleukin-6 and TNF-α signaling in a JAK2 V617F-driven mouse model of myeloproliferative disorder (Quintás-Cardama et al.)
  • Promotes hair regrowth in a mouse model of alopecia areata (Xing et al.)
Specifikationer
CAS 941678-49-5
Synonym INCB 018424, INC 424
Kvantitet 1 mg
Molekylformel C17H18N6
Renhet ≥98%
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.