Läs mer
STEMCELL Technologies Ruxolitinib
Beskrivning
- Ruxolitinib is an ATP mimic that inhibits all Janus-associated kinase (JAK) family kinases with a preference for JAK-1 and JAK-2 over JAK-3 and TYK2 with IC50 values of 3.3, 2.8, 428 and 19 nM respectively (Verstovsek; Quintás-Cardama et al.)
- Suppresses erythroid progenitor colony formation from peripheral blood mononuclear cells of polycythemia vera patients with the constitutively active JAK2 V617F mutation
- Reduces malignant cell proliferation and decreases interleukin-6 and TNF-α signaling in a JAK2 V617F-driven mouse model of myeloproliferative disorder (Quintás-Cardama et al.)
- Promotes hair regrowth in a mouse model of alopecia areata (Xing et al.)
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 941678-49-5 |
| Synonym | INCB 018424, INC 424 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Molekylformel | C17H18N6 |
| Renhet | ≥98% |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?