missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ruxolitinib-amide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ruxolitinib-amide |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20N6O/c18-15(24)7-14(11-3-1-2-4-11)23-9-12(8-22-23)16-13-5-6-19-17(13)21-10-20-16/h5-6,8-11,14H,1-4,7H2,(H2,18,24)(H,19,20,21) |
| Formel vikt | 324.1699 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?