Läs mer
Ruxolitinib, MedChemExpress
Beskrivning
Ruxolitinib (INCB18424) is a potent and selective JAK1/2 inhibitor with IC50s of 3.3 nM and 2.8 nM in cell-free assays, and has 130-fold selectivity for JAK1/2 over JAK3. Ruxolitinib induces autophagy and kills tumor cells through toxic mitophagy.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ruxolitinib |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 941678-49-5 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H18N6 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | INCB18424 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (326.40 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| Visa mer |