Läs mer
R&D Systems™ Ruxolitinib phosphate
Produktkod. 18775846
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
18775846 50 mg
1 options
Produktkod. 18775846 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 7048/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3602.93 SEK
    3195.15 SEK / 50mg
    Save 407.78 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Phosphate salt of Ruxolitinib (Cat. No. 7064); potent and selective JAK1/JAK2 inhibitor
Ruxolitinib phosphate is a phosphate salt of Ruxolitinib (Cat. No. 7064). Potent and selective JAK1/JAK2 inhibitor; orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3 R)-3-Cyclopentyl-3-[4-(7 H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1 H-pyrazol-1-yl]propanenitrile phosphate
CAS 1092939-17-7
Kvantitet 50 mg
Produktlinje Tocris
Mål JAK Kinase Inhibitors
Molekylformel C17H18N6.H3O4P
Formel vikt 2323
Renhet 98%