Läs mer
Ruxolitinib phosphate, MedChemExpress
Produktkod. 16467876
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
50mg
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16467876 100 mg -
16481939 1 g -
16451926 500 mg -
16441326 200 mg -
16428118 10 mg -
16420578 5 mg -
16404037 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 16467876 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY50858
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
MedChemExpress Ruxolitinib phosphate (INCB018424 phosphate) is a potent JAK1/2 inhibitor with IC50s of 3.3 nM/2.8 nM, respectively, showing more than 130-fold selectivity over JAK3.
Ruxolitinib phosphate (INCB018424 phosphate) is a potent JAK1/2 inhibitor with IC50s of 3.3 nM/2.8 nM, respectively, showing more than 130-fold selectivity over JAK3.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ruxolitinib phosphate
Fysisk form Solid
CAS 1092939-17-7
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H21N6O4P
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym INCB018424 phosphate
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 31 mg/mL (76.66 mM) ∣H2O : 10 mg/mL (24.73 mM; Need ultrasonic)
LEDER N#CC[C@H](C1CCCC1)N2N=CC(C3=C4C=CNC4=NC=N3)=C2.O=P(O)(O)O
Molekylvikt (g/mol) 404.36
Formel vikt 404.36
Procent renhet 98.0%