Läs mer
Ruxolitinibfosfat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ruxolitinib Phosphate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18N6.H3O4P/c18-7-5-15(12-3-1-2-4-12)23-10-13(9-22-23)16-14-6-8-19-17(14)21-11-20-16;1-5(2,3)4/h6,8-12,15H,1-5H2,(H,19,20,21);(H3,1,2,3,4)/t15-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 404.1362 |
| Procent renhet | >95% |