Läs mer
Ruxolitinibfosfat, TRC
Produktkod. 30135821
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135821 100 mg
17925045 250 mg
17993345 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135821 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR702005100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1092939-17-7
Molekylformel C17 H18 N6 . H3 O4 P
Molekylvikt (g/mol) 404.36
Synonym 1H-Pyrazole-1-propanenitrile, β-cyclopentyl-4-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-, (βR)-, phosphate (1:1), INC 424 phosphate, INCB 018424 phosphate, Jakafi, Ruxolitinib phosphate
IUPAC-namn (3R)-3-cyklopentyl-3-[4-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)pyrazol-1-yl]propannitril; Fosforsyra
LEDER OP(=O)(O)O.N#CC[C@H](C1CCCC1)n2cc(cn2)c3ncnc4[nH]ccc34
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ruxolitinib Phosphate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C17H18N6.H3O4P/c18-7-5-15(12-3-1-2-4-12)23-10-13(9-22-23)16-14-6-8-19-17(14)21-11-20-16;1-5(2,3)4/h6,8-12,15H,1-5H2,(H,19,20,21);(H3,1,2,3,4)/t15-;/m1./s1
Formel vikt 404.1362
Procent renhet >95%